Läs mer
Corning™ Erlenmeyerkolvar av polykarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10114101 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diameter (metrisk) yttre hals:
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Förslutningstyp:
Plan, Flat
Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented
Examen:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) yttre hals Förslutningstyp Examen Förpackningsstorlek
10114101 1 L 4.3 cm Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented 50 mL Paket med 25
10022611 250 mL 3.1 cm Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented 25 mL Paket med 50
10352742 500 mL 4.3 cm Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented 50 mL Paket med 25
10537041 1 L 4.3 cm Plan, Flat 50 mL Paket med 25
10045411 125 mL 2.6 cm Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented 25 mL Paket med 50
10654541 125 mL 2.6 cm Plan, Flat 25 mL Paket med 50
10716851 250 mL 3.1 cm Plan, Flat 25 mL Paket med 50
10664541 500 mL 4.3 cm Plan, Flat 50 mL Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10114101 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7280.00 SEK
    6799.16 SEK / Paket med 25
    Save 480.84 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar polykarbonat för optimal synlighet och hållbarhet. Corning™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat för engångsbruk är idealiska för tillämpningar i shakerkulturer.
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Ventilationslock tillgängliga för applikationer som kräver sterilt gasutbyte
  • Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz., 33.8 oz.
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-pyrogen, RNas och DNas-fri
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen, Polypropylene
Färg Klart
Beskrivning Top style: Threaded
Diameter (metrisk) stängning 43 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 4.3 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Polykarbonat, Polycarbonate
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer, For shaker culture applications
För användning med (utrustning) Orbital skakapparat
Examen 50 mL
Hals stil Bred mun, Wide Mouth
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Cellkultur Erlenmeyer-flaska
Disponibel Engångsbruk, Single-use
Graderad Ja
Mun stil Bred, Wide
Sterilitet Sterila, Sterile
Bottenform Plan
Förslutningstyp Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.