Läs mer
Corning™ Erlenmeyerkolvar av polykarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10352742 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diameter (metrisk) yttre hals:
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Förslutningstyp:
Plan, Flat
Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented
Examen:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10352742
Brand: Corning™ 431145
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar polykarbonat för optimal synlighet och hållbarhet. Corning™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat för engångsbruk är idealiska för tillämpningar i shakerkulturer.
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Ventilationslock tillgängliga för applikationer som kräver sterilt gasutbyte
  • Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16,9 oz., 16.9 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen, Polypropylene
Beskrivning Toppstil: Gängad, Top style: Threaded
Diameter (metrisk) yttre hals 4.3 cm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polykarbonat, Polycarbonate
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer, For shaker culture applications
Examen 50 mL
Hals stil Bred mun, Wide Mouth
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Disponibel Engångsbruk, Single-use
Mun stil Bred, Wide
Sterilitet Sterila, Sterile
Förslutningstyp Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.