Läs mer
Corning™ Erlenmeyerkolvar av polykarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10654541 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diameter (metrisk) yttre hals:
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Förslutningstyp:
Plan, Flat
Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented
Examen:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10654541
Brand: Corning™ 430421
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar polykarbonat för optimal synlighet och hållbarhet. Corning™ Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat för engångsbruk är idealiska för tillämpningar i shakerkulturer.
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Platt lock ger en stängd, vätsketät försegling
  • Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (engelska) 4,22 oz., 4.22 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen, Polypropylene
Beskrivning Toppstil: Gängad, Top style: Threaded
Diameter (metrisk) yttre hals 2.6 cm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Polykarbonat, Polycarbonate
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer, For shaker culture applications
Examen 25 mL
Hals stil Bred mun, Wide Mouth
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Disponibel Engångsbruk, Single-use
Mun stil Bred, Wide
Sterilitet Sterila, Sterile
Förslutningstyp Plan, Flat
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato