Läs mer
Corning™ Erlenmeyerkolvar av polykarbonat
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diameter (metrisk) yttre hals:
2.6 cm
3.1 cm
4.3 cm
Förslutningstyp:
Plan, Flat
Skruvlock, ventilerad, Screw Cap, Vented
Examen:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
- Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
- Idealisk för shakerkulturapplikationer
- Platt lock ger en stängd, vätsketät försegling
- Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
- RNas- och DNas-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz., 16.9 oz. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen, Polypropylene |
| Beskrivning | Toppstil: Gängad, Top style: Threaded |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 4.3 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polykarbonat, Polycarbonate |
| För användning med (applikation) | För shakerkulturapplikationer, For shaker culture applications |
| Examen | 50 mL |
| Hals stil | Bred mun, Wide Mouth |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.