Beskrivning
- Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
- Idealisk för shakerkulturapplikationer
- Ventilationslock tillgängliga för applikationer som kräver sterilt gasutbyte
- Steriliserad av gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
- RNas- och DNas-fri
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 4,22 oz., 4.22 oz. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen, Polypropylene |
| Beskrivning | Toppstil: Gängad, Top style: Threaded |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 2.6 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | Polykarbonat, Polycarbonate |
| För användning med (applikation) | För shakerkulturapplikationer, For shaker culture applications |
| Examen | 25 mL |
| Hals stil | Bred mun, Wide Mouth |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.