Läs mer
Corning™ Steril engångssnurrkolv Ventillock
BIOPHARMA
Produktkod. 10084274 Handla allt Corning Produkter
Change view
Trådstorlek:
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
10084274 GL 45 Paket med 4
1 options
Produktkod. 10084274 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    566.87 SEK
    515.64 SEK / Paket med 4
    Save 51.23 SEK
    9% Av
I lager
Designad för att passa Corning 500mL, 1L och 3L engångsspinnarkolvar.
Dessa sterila engångslock av polyeten med hög densitet innehåller en 0,2μ m-porigt hydrofobt PTFE-membran. De är designade för att passa Corning™ 500 mL, 1 L och 3 L engångsspinnarkolvar (kat. nr. 3153, 3561 och 3563) för odlingstillämpningar som kräver ökat gasutbyte. De passar också Corning engångsflaskor av polystyren och polykarbonat och glasflaskor med GL45-gänga för applikationer som kräver ventilation.
  • Individuellt dubbelförpackad
  • Har stora räfflor för ergonomisk hantering
  • Steriliserad (10−6 SAL) av gammastrålning; autoklavering rekommenderas inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Beskrivning Stil: Ventilerad
För användning med (utrustning) 500 mL, 1L och 3L engångsspinnarkolvar, odlingsapplikationer som kräver ökat gasutbyte
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Lock
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.