Beskrivning
- Sterilt vakuumfiltreringssystem storlek 500 ml med halsstorlek 45 mm
- Tratten innehåller ett 63 x 63 mm kvadratisk minnesfilter
- Mottagaren skruvas enkelt loss från enheten och kan förseglas med ett plugglock för filtreringslagring
- Lågvätskehållande trattdesign
- Filtren har utskrift på tratten för enkel produktidentifiering
- Vinklad slanganslutning förenklar anslutning av vakuumledning
- Mottagarflaskor har lättgreppsvänliga sidor för bättre hantering
- Extra plastflaskor finns tillgängliga
- Förfilter måste beställas separat
- Individuellt förpackade
- Strålningssteriliserad och certifierad icke-pyrogen
- Kapsyler för mottagarflaskor är sterila och individuellt förpackade
- Enheterna är färgkodade efter membrantyp och märkta med både membranmaterial och porstorlek
- Alla membrantyper är vävnadskulturkompatibla och värmetäta mot stödgitteret för att maximera flödeshastigheten samt minska skum och proteindenaturering
- Cellulosaacetat (CA)-membran för låg proteinbindning
- Nylon Membran för lågt extraktbara ämnen
- Cellulosanitrat (CN) för allmän filtrering
- Polyetersulfon (PES) för snabba flöden och låg proteinbindning
- Nylon, cellulosanitrat- och polyetersulfonmembran (PES) är tvättfria
- Ej för parenteral användning
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakter | Vinklad slang |
| Beskrivning | Inkluderar fyrkantigt membranfilter, graderad tratt och mottagare av klar polystyren, polyetenhalsadapter, orange HDPE-kontakttätning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Flaska |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,22 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 33,2 cm2 |
| För användning med (applikation) | Filtrering och lagring av cellodlingsmedia, biologiska vätskor och andra vattenlösningar |
| Visa mer |