Läs mer
Corning™ Vakuumfilter/lagringssystem för engångsbruk
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10296191 Handla allt Corning Produkter
Material (membran):
Cellulosaacetat
Cellulosanitrat
Nylon
PES
Funnel Capacity:
500 mL
1000 mL
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Innehåller
Square membrane filter, graduated funnel and receiver of clear polystyrene; polyethylene neck adapter and plug cap (supplied sterile and individually packaged).
Har tryckta trattar som identifierar membrantyp och produktnummer för enkel produktidentifiering. Corning™ Engångsvakuumfilter/lagringssystem ger en komplett lösning för dina filtreringsbehov. Systemet består av en polystyrenfiltertratt som är förenad med en adapterring till en avtagbar polystyrenförvaringsflaska med en separat steril polyetenlock.
Mottagaren skruvas enkelt loss från enheten och kan förseglas med en propplock för lagring av filtrat.
  • Strålningssteriliserad och certifierad icke-pyrogen
  • Vinklad slangkoppling förenklar infästning av vakuumledning
  • Mottagarflaskor har lättgreppsvänliga sidor för förbättrad hantering
  • Enheterna är färgkodade efter membrantyp och märkta med både membranmaterial och porstorlek
  • Alla membrantyper är vävnadskulturkompatibla och värmeförseglade till stödgallret för att maximera flödeshastigheten och minska skumbildning och proteindenaturering
  • NYL-, CN- och PES-membran är tvättmedelsfria
Membranstorlekar
  • Modeller med 150 ml tratt innehåller 42x 42 mm fyrkantigt membranfilter
  • 250 ml tratt innehåller 49,5x 49,5 mm fyrkantigt membranfilter
  • 500 ml tratt innehåller 63 stx 63 mm fyrkantigt membranfilter
  • 1000 ml tratt innehåller 79x 79 mm fyrkantigt membranfilter
Membrantyper
  • Cellulosaacetat (CA)— För låg proteinbindning
  • Nylon (NYL)— För låga extraherbara ämnen
  • Cellulosanitrat (CN)— För allmän filtrering
  • Polyetersulfon (PES)— För snabba flöden och låg proteinbindning
Ej för parenteralt bruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakter Vinklad slang
Beskrivning Inkluderar fyrkantigt membranfilter, graderad tratt och mottagare av klar polystyren, polyetenhalsadapter, orange HDPE-kontakttätning
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) 4,5 cm flaskhals
Material Polystyren
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 54,5 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering och lagring av cellodlingsmedia, biologiska vätskor och andra vattenlösningar
Examen Ja
Kvantitet 12 fall
Typ Vakuumfiltersystem
Volym (metrisk) 1000 mL
Volym (metrisk) mottagare 1000 mL
Funnel Capacity 1000 mL