Learn More
Corning™ Engångsslangset
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 11327681 Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
Slangsats med 0,2μ PTFE-filterventil
Slangsats utan ventil
missing translation for 'unitSize'
Paket med 2
Product Code. 11327681
missing translation for 'mfr': Corning™ 10043
Only null left
Add to basket
Add to basket
För användning med glasflaskor
  • 48 mm gängad Easy Grip Cap
  • Kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang
  • Rymmer både 2L och 4L flaskor
  • Manlig MPC kontakt med lock
  • PureFit™ rörklämma system
  • Autoklaveringsbar
  • 0,2μ m PTFE-filterventil
*ADCF - Animal Derived Component Free** MPC - Polykarbonat av medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Inre 0.952 cm
Material ADCF
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Sterilitet Sterila
Inkluderar 0,2 μm PTFE-filterventil
Produkttyp Slangsats med 0,2μ PTFE-filterventil