Läs mer
Corning™ Engångsslangset
Produktkod. 11317681 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Slangsats med 0,2μ PTFE-filterventil
Slangsats utan ventil
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11317681 Slangsats utan ventil Paket med 2
11327681 Slangsats med 0,2μ PTFE-filterventil Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317681 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10042
Beräknad leverans: 22-03-2027
För användning med glasflaskor
  • 48 mm gängad Easy Grip Cap
  • Kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang
  • Rymmer både 2L och 4L flaskor
  • Manlig MPC kontakt med lock
  • PureFit™ rörklämma system
  • Autoklaveringsbar
  • 0,2μ m PTFE-filterventil
*ADCF - Animal Derived Component Free** MPC - Polykarbonat av medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Inre 0.952 cm
Material ADCF
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Sterilitet Sterila
Produkttyp Slangsats utan ventil