Läs mer
Corning™ Engångsslangset
Produktkod. p-4384691 Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
Slangsats med 0,2μ PTFE-filterventil
Slangsats utan ventil
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11317681
Brand: Corning™ 10042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med glasflaskor
  • 48 mm gängad Easy Grip Cap
  • Kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang
  • Rymmer både 2L och 4L flaskor
  • Manlig MPC kontakt med lock
  • PureFit™ rörklämma system
  • Autoklaveringsbar
  • 0,2μ m PTFE-filterventil
*ADCF - Animal Derived Component Free** MPC - Polykarbonat av medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Inre 0.952 cm
Material ADCF
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Sterilitet Sterila
Produkttyp Slangsats utan ventil