Läs mer
Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Plates
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Kvantitet:
10/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Beskrivning
- Ready to use without surface preparation, prehybridization, or addition of expensive crosslinking reagents or highly purified oligos
- Ideal for hybridization and amplification
- Surface provides binding with high specificity and extremely low background
- Flat-bottom wells
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Rund |
| För användning med (applikation) | Ideal for hybridization and amplification |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Visa mer |