Läs mer
Corning™ Epidermal tillväxtfaktor (EGF), Mus Natural (Receptor Grade)
Produktkod. 11533520 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
1 μg
100μ g
Renhet eller kvalitetsklass:
>95 % per SDS-SIDA och >80 % efter pH 9,9 SIDA
>95 % av SDS-PAGE och> 80 % vid pH 9,9 PAGE
>98 % enligt SDS-PAGE och pH 9,9 PAGE
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Renhet eller kvalitetsklass Förpackningsstorlek
11533520 100μ g >95 % av SDS-PAGE och> 80 % vid pH 9,9 PAGE 100µg
11593600 1 μg >95 % per SDS-SIDA och >80 % efter pH 9,9 SIDA 1mg
11573520 100μ g >98 % enligt SDS-PAGE och pH 9,9 PAGE 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11533520 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    2002.03 SEK / 100µg
    Save 252.97 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra spridningen av en mängd olika celltyper
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Tillväxtfaktorer är proteiner som binder till receptorer som finns på ytan av icke-hematopoetiska celler. Varje familj av tillväxtfaktorer påverkar specifika celltyper, t.ex. nervtillväxtfaktorer (NGF) påverkar nervcellstyper och epidermala tillväxtfaktorer (EGF) påverkar epitelcellstyper.
Corning erbjuder en rad tillväxtfaktorer som härrör från olika arter, både naturliga och rekombinanta. Dessa tillväxtfaktorer har använts för att främja långvarig proliferation i cellkultur och för att inducera celldifferentiering i en mängd olika celltyper under serumfria eller reducerade serumbetingelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Produkttyp Tillväxtfaktor
Formatera Naturlig
Formulering Lyofiliserad från ammoniumacetat, bärarfri, rekonstituerad i dH2O
För användning med (applikation) Ett brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokin- och tillväxtfaktorbiokemikalier utformade specifikt för användning i grundläggande cellbiologiforskning
Renhet eller kvalitetsklass >95 % av SDS-PAGE och> 80 % vid pH 9,9 PAGE
Kvantitet 100μ g
Reaktivitet Mus
Källa Manliga mus submaxillära körtlar