Beskrivning
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
- Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
- Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
- Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
- Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Tillväxtfaktorer är proteiner som binder till receptorer som finns på ytan av icke-hematopoetiska celler. Varje familj av tillväxtfaktorer påverkar specifika celltyper, t.ex. nervtillväxtfaktorer (NGF) påverkar nervcellstyper och epidermala tillväxtfaktorer (EGF) påverkar epitelcellstyper.
Corning erbjuder en rad tillväxtfaktorer som härrör från olika arter, både naturliga och rekombinanta. Dessa tillväxtfaktorer har använts för att främja långvarig proliferation i cellkultur och för att inducera celldifferentiering i en mängd olika celltyper under serumfria eller reducerade serumbetingelser.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Produkttyp | Tillväxtfaktor |
| Formatera | Naturlig |
| Formulering | Lyofiliserad från ammoniumacetat, bärarfri, rekonstituerad i dH2O |
| För användning med (applikation) | Ett brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokin- och tillväxtfaktorbiokemikalier utformade specifikt för användning i grundläggande cellbiologiforskning |
| Renhet eller kvalitetsklass | >98 % enligt SDS-PAGE och pH 9,9 PAGE |
| Kvantitet | 100μ g |
| Reaktivitet | Mus |
| Källa | Manliga mus submaxillära körtlar |