Läs mer
Corning™ Kryogena flaskor av polypropen
BIOPHARMA
Produktkod. 10340412 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Höjd (metrisk):
41,5 mm
47,6 mm
48,7 mm
76,5 mm
92,1 mm
Basstil:
Konisk, självstående
Rund
Rund, självstående
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Basstil Förpackningsstorlek
10340412 2 ml 48,7 mm Rund, självstående Paket med 500
10514221 2 ml 47,6 mm Rund Paket med 500
10504591 1,2 ml 41,5 mm Konisk, självstående Paket med 500
10766292 5 ml 92,1 mm Rund, självstående Paket med 500
10388611 4 ml 76,5 mm Rund, självstående Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10340412 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430659
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för stabilitet under extrema temperaturförhållanden. Corning™ Externt gängade kryogena flaskor ger ett säkert och säkert kärl för lagring av värdefulla cellkulturer och biologiska prover vid ultralåg temperatur.
  • Tillverkad av polypropen för att klara temperaturer ner till -196 °C
  • Svarta graderingar med stor markeringsfläck
  • Flaskorna har en silikonbricka för en säker tätning
  • Flaskor kan vara färgkodade med insatser
  • 4 mL självstående injektionsflaskor finns i fem lockfärger
  • Självstående flaskor har en speciell basdesign som gör att de kan låsas i kryogent ställ och fack (kat.nr. 431131) för enhandshantering
  • Gratis skumställ med varje fodral
  • RNase-/DNas-fri
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 ml
Graderad Ja
Inkluderar Silikonbricka för tät försegling, 50-positions polyfoam-ställ med varje fodral för enkel transport
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Temperaturområde (engelska) -320,8 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C
Trådstil Utvändig
Basstil Rund, självstående
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Markeringspunkt Ja
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, fri från RNase/DNase
Höjd (metrisk) 48,7 mm