Läs mer
Corning™ Kryogena flaskor av polypropen
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Höjd (metrisk):
41,5 mm
47,6 mm
48,7 mm
76,5 mm
92,1 mm
Basstil:
Konisk, självstående
Rund
Rund, självstående
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen för att klara temperaturer ner till -196 °C
- Svarta graderingar med stor markeringsfläck
- Flaskorna har en silikonbricka för en säker tätning
- Flaskor kan vara färgkodade med insatser
- 4 mL självstående injektionsflaskor finns i fem lockfärger
- Självstående flaskor har en speciell basdesign som gör att de kan låsas i kryogent ställ och fack (kat.nr. 431131) för enhandshantering
- Gratis skumställ med varje fodral
- RNase-/DNas-fri
- Sterila
- Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.7 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Silikonbricka för tät försegling, 50-positions polyfoam-ställ med varje fodral för enkel transport |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Visa mer |