Läs mer
Corning™ Kryogena flaskor av polypropen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-32104 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1.2 mL
2 mL
4 mL
5 mL
Höjd (metrisk):
41.5 mm
47.6 mm
48.7 mm
76.5 mm
92.1 mm
Basstil:
Konisk, självstående
Rund
Rund, självstående
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10514221
Brand: Corning™ 430661
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för stabilitet under extrema temperaturförhållanden. Corning™ Externt gängade kryogena flaskor ger ett säkert och säkert kärl för lagring av värdefulla cellkulturer och biologiska prover vid ultralåg temperatur.
  • Tillverkad av polypropen för att klara temperaturer ner till -196 °C
  • Svarta graderingar med stor markeringsfläck
  • Flaskorna har en silikonbricka för en säker tätning
  • Flaskor kan vara färgkodade med insatser
  • 4 mL självstående injektionsflaskor finns i fem lockfärger
  • Självstående flaskor har en speciell basdesign som gör att de kan låsas i kryogent ställ och fack (kat.nr. 431131) för enhandshantering
  • Gratis skumställ med varje fodral
  • RNase-/DNas-fri
  • Sterila
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 mL
Graderad Ja
Inkluderar Silikonbricka för tät försegling, 50-positions polyfoam-ställ med varje fodral för enkel transport
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Temperaturområde (metriskt) -196 °C
Trådstil Utvändig
Basstil Rund
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Höjd (metrisk) 47.6 mm
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, RNas/DNas-fri
Markeringspunkt Ja