Beskrivning
Corning extracellulära matriser (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo- miljöer för 2D- och 3D-cellodlingsapplikationer.
De huvudsakliga funktionerna av fibronektin verkar vara i cellulär migration under sårläkning och utveckling, reglering av celltillväxt och differentiering och hemostas/trombos.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Produkttyp | Fibronektin |
| pH | 11 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Källa | Mänskligt plasma |