Läs mer
Corning™ Fibronektin, Human
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-90886 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
Produktkod. 11533610
Brand: Corning™ 356008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Främjar cellulär vidhäftning, spridning och spridning på vävnadsodlingsytor. Corning™ Fibronectin, Human kan användas som tillsats till serumfria odlingsmedier.
Corning extracellulära matriser (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo- miljöer för 2D- och 3D-cellodlingsapplikationer.
De huvudsakliga funktionerna av fibronektin verkar vara i cellulär migration under sårläkning och utveckling, reglering av celltillväxt och differentiering och hemostas/trombos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Produkttyp Fibronektin
pH 11
Kvantitet 5 mg
Källa Mänskligt plasma