Beskrivning
Corning uppsamlingspåsar finns i 2D-hängande konfigurationer med flera påsvolymer och anslutningskonfigurationer.
Beställningsinfo
Hela raden av påstyper inkluderar: uppsamlingscontainrar (utformning av bottenport och frontport); tankliners (2D och 3D); påsar för kryokonservering; cellexpansionspåsar; väskor för HYPERStack™ kärl; och rockercellodlingspåsar. Insamlingspåsar, insamlingsbehållare och mediaväskor säljs individuellt för varje basis.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | EVA |
| Sterilitet | Steril, bestrålad |
| nr per ärende | 1 st. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Port detalj | Han- och honluers kopplade via slangar; 2 glidklämmor per rör; 0,25 tum hullingförsedd väska port |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |