Läs mer
Corning™ Flexibla förpackningssystem: MPC Anslutningsslang
Produktkod. 17243594 Handla allt Corning Produkter
Change view
Slangstil:
Passar slangar 60,96 cm
Passar slangar 91,44 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstil unitSize
17243594 Passar slangar 91,44 cm Varje
17253594 Passar slangar 60,96 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17243594 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9170004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Genomskinlig slang; kvinnlig MPC kontakt
  • Kemikaliebeständig
  • Värmeförseglingsbar
  • Flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Luer Cap hane
Slangstil Passar slangar 91,44 cm
Produkttyp Anslutningsslang
Certifikat och efterlevnad cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Kvalitet