Läs mer
Corning™ Flexibla förpackningssystem: MPC Anslutningsslang
Produktkod. 31932499 Handla allt Corning Produkter
Change view
Slangstil:
Passar slangar 60,96 cm
Passar slangar 91,44 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstil unitSize
31932499 Passar slangar 91,44 cm -
17243594 Passar slangar 91,44 cm Varje
17253594 Passar slangar 60,96 cm -
31932500 Passar slangar 60,96 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31932499 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9170004
Genomskinlig slang; kvinnlig MPC kontakt
  • Kemikaliebeständig
  • Värmeförseglingsbar
  • Flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Luer Cap hane
Slangstil Passar slangar 91,44 cm
Produkttyp Anslutningsslang
Certifikat och efterlevnad cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Kvalitet