Läs mer
Corning™ Flexibla förpackningssystem: MPC Anslutningsslang
Produktkod. 31932500 Handla allt Corning Produkter
Change view
Slangstil:
Passar slang 60,96 cm
Passar slang 91,44 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstil Förpackningsstorlek
31932500 Passar slang 60,96 cm -
17243594 Passar slang 91,44 cm Varje
31932499 Passar slang 91,44 cm -
17253594 Passar slang 60,96 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31932500 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9170012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Genomskinlig slang; kvinnlig MPC kontakt
  • Kemikaliebeständig
  • Värmeförseglingsbar
  • Flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Klämma och fyllningsklocka, 0,25 tum Barb
Slangstil Passar slang 60,96 cm
Produkttyp Anslutningsslang
Certifikat och efterlevnad cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Kvalitet