Läs mer
Corning™ Flexibla förpackningssystem: MPC Anslutningsslang
Produktkod. p-4717669 Handla allt Corning Produkter
Inkluderar:
Luer Cap hane
Nypklämma och påfyllningsklocka, 0,25 tum hulling
Slangstil:
Passar slangar 60,96 cm
Passar slangar 91,44 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17243594
Brand: Corning™ 9170004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Genomskinlig slang; kvinnlig MPC kontakt
  • Kemikaliebeständig
  • Värmeförseglingsbar
  • Flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 and ISO 13485 Kvalitet
Färg Klart
Inkluderar Luer Cap hane
Slangstil Passar slangar 91,44 cm
Produkttyp Anslutningsslang