Läs mer
Corning™ Ställ för koniska bottencentrifugrör
Produktkod. 10164212 Handla allt Corning Produkter
Change view
Positioner:
25
50
Håller:
Rör (15 ml), Rör (17,5 mm)
Rör (15 och 50 ml)
Rör (50 ml), Rör (29,1 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Håller Förpackningsstorlek
10164212 25 Rör (50 ml), Rör (29,1 mm) Paket med 20
10393023 50 Rör (15 ml), Rör (17,5 mm) Paket med 20
10546813 25 Rör (15 och 50 ml) Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10164212 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4365
Beräknad leverans: 17-02-2027
För koniska bottenrör
Dessa polystyrenskumställ är utformade för att hålla koniska botten av plastcentrifugrör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Håller Rör (50 ml), Rör (29,1 mm)
Material Polystyren
Positioner 25
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Koniska botten centrifugrör
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Storlek Rymmer (25) 50mL centrifugrör av plast med konisk botten
Produkttyp Centrifugerrörstativ