Läs mer
Corning™ Ställ för koniska bottencentrifugrör
Produktkod. 10393023 Handla allt Corning Produkter
Change view
Positioner:
25
50
Håller:
Rör (15 ml), Rör (17,5 mm)
Rör (15 och 50 ml)
Rör (50 ml), Rör (29,1 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Håller Förpackningsstorlek
10393023 50 Rör (15 ml), Rör (17,5 mm) Paket med 20
10164212 25 Rör (50 ml), Rör (29,1 mm) Paket med 20
10546813 25 Rör (15 och 50 ml) Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10393023 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431355
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För koniska bottenrör
Dessa polystyrenskumställ är utformade för att rymma 50 Corning 15 mL centrifugrör i plast med konisk botten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Håller Rör (15 ml), Rör (17,5 mm)
Material Polystyren
Positioner 50
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Koniska botten centrifugrör
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Diameter (metrisk) öppning 17.5 mm
Produkttyp Centrifugerrörstativ