Läs mer
Corning™ Frostade mikroskopglas
Produktkod. 11343835 Handla allt Corning Produkter
Change view
Matt:
Ena änden, båda sidorna
Ena änden, ena sidan
Förpackningsstorlek:
Paket med 1440
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Matt Förpackningsstorlek
11343835 Ena änden, ena sidan -
11363835 Ena änden, båda sidorna Paket med 1440
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343835 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 294875X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6055.00 SEK
    5654.32 SEK / Paket med 1440
    Save 400.68 SEK
    6% Av
I lager
Innehåller
Två paket med 72 st.
Tillverkad av vattenvitt glas för att maximera klarheten. Lätt att skriva på.
  • Tillverkad av vattenvitt glas för att maximera klarheten och är frostade i ena änden på endast en sida.
  • Sliderna är 0,9 till 1,10 mm tjocka.
  • Objektglas är mycket läsbara och lätta att skriva på eftersom de är sandblästrade istället för etsade.
  • För att minimera avfallet inspekteras de för spån och ojämna kanter innan de förpackas.
  • Förpackad i 1/2 bruttoaskar (ca 72 objektglas vardera).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Antal per förpackning 72 bilder
Matt Ena änden, ena sidan
Material Glas
Tjocklek (metrisk) 0,9 till 1,1 mm
Kvantitet 2 förpackningar med 72 objektglas.