Läs mer
Corning™ Frostade mikroskopglas
Produktkod. 11363835 Handla allt Corning Produkter
Change view
Matt:
Ena änden, båda sidorna
Ena änden, ena sidan
Förpackningsstorlek:
Paket med 1440
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Matt Förpackningsstorlek
11363835 Ena änden, båda sidorna Paket med 1440
11343835 Ena änden, ena sidan -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363835 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 294975X25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7890.00 SEK
    7370.80 SEK / Paket med 1440
    Save 519.20 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Tillverkad av vattenvitt glas för att maximera klarheten. Lätt att skriva på.
Dessa Corning™ mikroskopobjektglas är gjorda av vattenvitt glas för att maximera klarheten och är frostade i ena änden på båda sidor. Sliderna är 0,9 till 1,10 mm tjocka. Corning™ frostade diabilder är mycket läsbara och lätta att skriva på eftersom de är sandblästrade istället för etsade. För att minimera avfallet inspekteras de för spån och ojämna kanter innan de förpackas. Produkterna är förpackade i 1/2 bruttoförpackning (ca 72 objektglas vardera). 10 brutto = 20 lådor (1440 bilder totalt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
nr per ärende 1440
Antal per förpackning 72
Matt Ena änden, båda sidorna
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 0,9 till 1,1 mm