Läs mer
Corning™ Gelladdande pipettspetsar, platt, 0,2 mm
Produktkod. p-161889 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 till 200μ L
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. 10559311
Brand: Corning™ 4815
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning –Gel-laddningspipettspetsar –Designade med kapillärände för enkel åtkomst till vertikala och horisontella elektroforesgeler.
Corning™ pipettspetsar av gelladdande polypropen har en platt 0,2 mm tjock kapillärände som möjliggör enkel åtkomst till vertikala och horisontella elektroforesgeler. Designad för användning med Gilson™ och andra populära ultra-mikropipettorer-200 tips/rack-icke-sterila, RNase-/DNas-fria, icke-pyrogena och spårmetallfria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Längd (engelska) 1,81 tum.
Längd (metrisk) 4.6 cm
Tjocklek 0.2 mm
Rena påståenden DNase, RNase Free
För användning med (applikation) Kapilläränden ger enkel åtkomst till vertikala och horisontella elektroforesgeler, ultramikropipetter
Tipsstil Gelladdning
Förpackning Ställ