Description
- Corning gelladdande pipettspetsar har en kapillärände som ger enkel åtkomst till vertikala och horisontella elektroforesgeler.
- Total kapacitet på 200μ L.
- Spetsarna är 83 mm långa.
- RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Längd (engelska) | 3,26 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.3 cm |
| Tjocklek | 0.5 mm |
| Rena påståenden | DNase, RNase Free |
| För användning med (applikation) | Kapilläränden ger enkel åtkomst till vertikala och horisontella elektroforesgeler, ultramikropipetter |
| Tipsstil | Gelladdning, Rund |
| Förpackning | Ställ |
| Show More |