Läs mer
Corning™ GL45 aseptisk engångsöverföringslock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11379464 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1 L Plast Spinner Kolv
3 L Plast Spinner Kolv
500 ml plastsnurrkolv
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11379464 500 ml plastsnurrkolv Paket med 2
11369464 3 L Plast Spinner Kolv Paket med 2
11359464 1 L Plast Spinner Kolv Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379464 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5340.00 SEK
    5156.89 SEK / Paket med 2
    Save 183.11 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar kontaminering och förbättrar produktiviteten för cellodlingsoperationer när man lägger till eller tar bort medium och celler
Disponibel Corning™ Spinner Flask Aseptic Transfer Caps kommer att öka produktiviteten för dina cellodlingsoperationer när du lägger till eller tar bort medium och celler. Aseptiska överföringslock är sterila (10 -6 SAL), individuellt dubbelförpackade och passar sidoarmarna på Corning™ Spinnerflaskor för engångsbruk
  • Kepsen är gjord av högdensitetspolyeten; autoklavering rekommenderas inte.
  • Ventilationsporten slutar i ett 25 mm diameter ventilationsfilter med en 0,2μ m-porigt PVDF-membran och en hullingförsedd beslag.
  • Vätskeöverföringsporten har en inre ände med ett styvt dopprör av polypropen som är vinklat för att nå botten av kolven och på utsidan en 1/8 tum ID (3,2 mm), 1/4 tum OD kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i en Luer Lock (MLL) hankontakt stängd med en luer honförslutningslock.
  • Designad för både suspension och vidhäftande cellodlingstillämpningar och optimerad för användning med Corning mikrobärare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Beskrivning 1 rör; Rörstil: Vinklad
Diameter (engelska) Yttre 2,12 tum.
Diameter (metrisk) slang 0.63 cm
Material HDPE
För användning med (utrustning) 500 ml plastsnurrkolv
Inkluderar 125 tum. Dopprör, μ0,2 m ventil, hanlås
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Aseptisk överföringslock
Trådstorlek GL 45
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Fyllning
Diameter (metrisk) Yttre 5.4 cm
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.