Läs mer
Corning™ GL45 aseptisk engångsöverföringslock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-4384647 Handla allt Corning Produkter
För användning med (utrustning):
1 L Plast Spinner Kolv
3 L Plast Spinner Kolv
500 ml plastsnurrkolv
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11369464
Brand: Corning™ 3564
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar kontaminering och förbättrar produktiviteten för cellodlingsoperationer när man lägger till eller tar bort medium och celler
Disponibel Corning™ Spinner Flask Aseptic Transfer Caps kommer att öka produktiviteten för dina cellodlingsoperationer när du lägger till eller tar bort medium och celler. Aseptiska överföringslock är sterila (10 -6 SAL), individuellt dubbelförpackade och passar sidoarmarna på Corning™ Spinnerflaskor för engångsbruk
  • Kepsen är gjord av högdensitetspolyeten; autoklavering rekommenderas inte.
  • Ventilationsporten slutar i ett 25 mm diameter ventilationsfilter med en 0,2μ m-porigt PVDF-membran och en hullingförsedd beslag.
  • Vätskeöverföringsporten har en inre ände med ett styvt dopprör av polypropen som är vinklat för att nå botten av kolven och på utsidan en 1/8 tum ID (3,2 mm), 1/4 tum OD kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, som slutar i en Luer Lock (MLL) hankontakt stängd med en luer honförslutningslock.
  • Designad för både suspension och vidhäftande cellodlingstillämpningar och optimerad för användning med Corning mikrobärare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 3 L Plast Spinner Kolv
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Trådstorlek GL 45
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.