Läs mer
Corning™ GL45 Tre-håls leveranslock, röd högtemperatur (180 C) °PBT med PTFE-foder
Produktkod. 17213484 Handla allt Corning Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 45
Produktkod. Trådstorlek (metrisk)
17213484 GL 45
1 options
Produktkod. 17213484 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 139545DC
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 1/8 tum. ytterdiameter PTFE-slang
Dessa är olika storlekar och typer av skruvkork för användning med förvaringsflaskor.
Beställningsinfo
En keps per fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Material PBT
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Liner material PTFE
Halsfinish 39 mm
Produkttyp Screw Cap
För användning med (utrustning) Mediaflaska