Läs mer
Corning™ Graderade engångsbägare av polypropen med lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10566661 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10566661 250 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 10566661 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4430.00 SEK
    4139.14 SEK / Paket med 100
    Save 290.86 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet. Corning™ Graderade engångsbägare av polypropen fungerar som en bägare eller förvaringsbehållare.
  • Flexibla polypropenbägare
  • Rymmer upp till 250 ml
  • Steril och certifierad icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
Inkluderar Snap-on lock av polyeten
Typ Bägare
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen