Läs mer
Corning™ Graduated Polystyrene Cylinder
Handla allt Corning Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
These 100 mL Corning™ optically clear polystyrene graduated cylinders are designed for aseptic and accurate dispensing of sterile culture media or other biological fluids. A polyethylene dust cover is included.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Tolerans | ±0.05 in. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| nr per ärende | 50/Cs. |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Diameter (engelska) | 1,26 tum. |
| Inkluderar | Polyethylene Dust Cover |
| Examen | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Indelning | 1 mL |
| Visa mer |