Läs mer
Corning™ Hepatocyte Culture Media Kit, 500mL
BIOPHARMA
Produktkod. 11533590 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11533590 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 11533590 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 355056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3130.00 SEK
    3075.91 SEK / 1 uppsättningar
    Save 54.09 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Innehåller
Corning Hepatocytodlingsmedium (500 ml), EGF (5 μg).
500 ml plus EGF-tillskott. Detta kit består av ett serumfritt, fullt definierat medium.
Corning Gentest Kryokonserverade djurhepatocyter gör det möjligt för forskare att studera toxikologiska och farmakokinetiska egenskaper hos nya kemiska enheter (NCE) in vitro före dyra djurförsök in vivo . Att förstå artskillnader i metabolism är avgörande för att välja lämpliga prekliniska arter för toxicitets- och farmakokinetiska studier. Corning Gentest animaliska kryohepatocyter är lämpliga för användning i metabolisk stabilitet, metabolitprofilering och cytotoxicitetsstudier.
  • Bekvämlighet– kryokonserverade djurhepatocyter för råtta, mus, hund och apa är tillgängliga som kryokonserverade suspensionsceller i flaska; bara tina och utföra studier vid behov
  • Fullständig karaktärisering– testade för hög viabilitet och fas I och II metaboliska enzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Stamcellsdifferentieringsmedia
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Hepatocytkultur
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring 2° till 8 °C