Beskrivning
Driftsfunktioner:
- Låg profildesign sparar labbutrymme
- Platt, ljust vit Pyroceram™ märkes glaskeramisk topp ger jämn uppvärmning och bättre synlighet
- Lättstädad topp är mycket motståndskraftig mot repor, korrosion och kemikalier
- Kontrollpanelen har universella ikoner och LED-indikatorlampor för POWER, HEAT
- Extra stora reglage med lättlästa siffror
- Stödstångsfäste accepterar standardstav (ingår ej) för termometer, elektrod eller buret
- Isolerad för att hålla värmen på toppplattan, borta från kontroller och labbbänken
- HOT TOP-indikator varnar när toppplattans temperatur överstiger °60 C/°140 F (även om enheten är avstängd)
- Hus designat för att avleda spill bort från elektronik och kontroller; interna komponenter är förseglade för skydd
Certifikat
UL, ULC, CE, GS
Uppfyllande
IEC 1010; uppfyller FCC-standarder för elektromagnetiska störningar
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | Hot Top-indikatorlampa, uttag för valfritt externt tillbehör, guide till uppvärmnings- och omrörningsprocedurer |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Modell | PC-400 |
| Längd (engelska) | 9,6 tum |
| Storlek | 5 x 7 tum. |
| Höjd (metrisk) | 11.2 cm |
| Höjd (engelska) | 4,4 tum. |
| Frekvens | 50 Hz |
| Visa mer |