Läs mer
Corning™ HTS Transwell™ 96-brunnar, obehandlad, plattbottnad mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10595663 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10595663
Brand: Corning™ 3383
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • HTS Transwell-96 permeabla stöd har en uppsättning 96-brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 96 insatser kan hanteras som en enda enhet.
  • Välj mellan polyester (PET ) membran (0,4μ m, 1,0μ m och 8,0μ m porstorlekar) eller polykarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m och 5,0μ m porstorlekar)
  • 0,143 cm2 membranarea per brunn, vilket ger 20 % till 50 % mer yta för celltillväxt än andra kommersiellt tillgängliga system
  • Stora apikala och basolaterala åtkomstportar möjliggör effektiv mediasampling och underlättar automatisk eller manuell åtkomst.
  • Optimerad för automatisering, med flerkanaliga matarportar, förbättrad greppyta och standardstreckkoder
  • Behållarplattan möjliggör samtidig matning av 96 brunnar och levereras med en avtagbar mediastabilisator för att minska risken för spill under hanteringen
  • Mottagarplattan isolerar varje brunn för att möjliggöra 96 individuella analyser.
  • Sterila
  • HTS Transwell-96-systemen (0.4μ m PC, 0,4μ m PET och 1,0μ m PET ) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i en reservoarplatta och inkluderar 96-brunnars mottagareplatta med lock.
  • HTS Transwell-96-plattorna (3.0 och 5.0μ m PC, 8,0μ m PET ) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i 96-brunnars mottagarplatta med lock. Behållarplattor kan köpas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 20 till 25 ml
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 10/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.