Läs mer
Corning™ Interleukin-2 (IL-2), human rekombinant
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4910349 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
10 000 U
50 000 U
Förpackningsstorlek:
10000 enheter
50000 enheter
Produktkod. 10284421
Brand: Corning™ 354043
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Framkalla en rad svar från många celltyper
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Cytokiner är en klass av signalmolekyler eller intercellulära mediatorer (proteiner, peptider och glykoproteiner) som primärt påverkar celler i immunsystemet; men de kan påverka olika celltyper utanför immunsystemet. De skiljer sig från klassiska hormoner genom att de produceras av ett antal vävnader eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Effekterna av cytokiner på celler kan ge olika resultat. Vissa cytokiner orsakar cellproliferation, medan andra kan orsaka kemotaxi mellan celltyper, och andra kan till och med orsaka celldöd. Cytokiner och tillväxtfaktorer liknar sin struktur och verkningsmekanism. Både binder och initierar signalvägar och många delar flera intracellulära signalkomponenter.
Corning erbjuder en rad cytokiner och glykoproteiner som härrör från olika arter. Dessa cytokiner har använts för att främja långvarig proliferation i cellkultur och för att inducera cellmedierade immunsvar i en mängd olika celltyper.
1 Biological Response Modifiers Program Jurkat IL-2 referensreagens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reaktivitet Människa
Formulering Fryst i 55 mm natriumfosfatbuffert, innehållande 53 mm sackaros och 0,4 % HAS
Produkttyp IL-2
Renhet >96 % enligt SDS-PAGE-analys
Kvantitet 10 000 U
Källa Rekombinant E. coli
Sterilitet Sterila
Innehåll och lagring -70 °C