Läs mer
Corning™ HYPER kolv™ cellkulturkärl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10222613 Handla allt Corning Produkter
:
HYPER Kolv ; Corning CellBIND; 4/förpackning; 24/ask
Produktkod. 10222613
Brand: Corning™ 10024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utformad speciellt för manuell användning, högt utbyte och hög prestanda. Speciellt utformad för manuell användning. Corning™ HYPER Flask™ M Cell Culture Vessel använder en flerlagers gasgenomsläpplig odlingsyta för effektivt gasutbyte.
Corning High Yielding Performance Flask (HYPER Flask ) cellodlingskärl erbjuder 1720 cm² växtområde i fotavtrycket av en traditionell 175 cm²-kolv. Denna högpresterande kolv med högt utbyte använder en flerskiktad gasgenomsläpplig odlingsyta för effektivt gasutbyte.
  • Innovativ design– 10 sammankopplade polystyren-växtytor
  • Optimal Growth – Corning CellBIND™ Surface gasgenomsläpplig polystyren för överlägsen cellfäste och tillväxt
  • Öka cellutbytet– 10 gånger högre cellutbyte ökar produktiviteten och kapaciteten och minskar bearbetningstiden och inkubatorutrymmet
  • Spara tid och utrymme– Minska bearbetningstiden och inkubatorns lagringsutrymme genom att hantera en kolv jämfört med 10 traditionella 175 cm²-kolvar
  • Automationskompatibel– Streckkodad och kompatibel
  • med Automation Partnership SelecT™ och CompacT™ SelecT™-cellodlingssystem med en uppgradering
Corning HYPERFlask-cellodlingskärl har samma yttre mått som en standard T 175 cm²-kolv med 10 gånger så högt cellutbyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ja
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 560 mL
Material Polystyren
Hals stil Rak
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 4/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning CellBIND-behandlad
Graderad Nej
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Plan
Kulturområde 1720 cm 2
Ytbehandling CellBIND
Volym (metrisk) Fungerar 560 mL