Läs mer
Corning™ HYPERFlask™ M Cell Culture Vessels
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10569765 Handla allt Corning Produkter
Change view
Ytbeläggning:
CellBIND-behandlad
Not Treated
Antal per förpackning:
1/Pk.
4/Pk.
nr per ärende:
24/Cs.
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbeläggning Antal per förpackning nr per ärende unitSize
10569765 CellBIND-behandlad 4/Pk. 24/Cs. Paket med 24
10343305 CellBIND-behandlad 4/Pk. 4/Cs. Paket med 4
10281845 CellBIND-behandlad 1/Pk. 4/Cs. Paket med 4
15554449 Not Treated 1/Pk. 4/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10569765 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10034
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utformad speciellt för manuell användning, högt utbyte och hög prestanda. Speciellt utformad för manuell användning. Corning™ HYPER Flask™ M Cell Culture Vessel använder en flerlagers gasgenomsläpplig odlingsyta för effektivt gasutbyte.
Corning High Yielding Performance Flask (HYPER Flask ) cellodlingskärl erbjuder 1720 cm² växtområde i fotavtrycket av en traditionell 175 cm²-kolv. Denna högpresterande kolv med högt utbyte använder en flerskiktad gasgenomsläpplig odlingsyta för effektivt gasutbyte.
  • Innovativ design– 10 sammankopplade polystyren-växtytor
  • Optimal Growth – Corning CellBIND™ Surface gasgenomsläpplig polystyren för överlägsen cellfäste och tillväxt
  • Öka cellutbytet– 10 gånger högre cellutbyte ökar produktiviteten och kapaciteten och minskar bearbetningstiden och inkubatorutrymmet
  • Spara tid och utrymme– Minska bearbetningstiden och inkubatorns lagringsutrymme genom att hantera en kolv jämfört med 10 traditionella 175 cm²-kolvar
  • Automationskompatibel– Streckkodad och kompatibel
  • med Automation Partnership SelecT™ och CompacT™ SelecT™-cellodlingssystem med en uppgradering
Corning HYPERFlask-cellodlingskärl har samma yttre mått som en standard T 175 cm²-kolv med 10 gånger så högt cellutbyte.
Beställningsinfo
Levereras i dubbla påsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ja
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 560 mL
Material Polystyren
Hals stil Rak
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 4/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning CellBIND-behandlad
Graderad Nej
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Plan
Kulturområde 1720 cm 2
Ytbehandling CellBIND
Volym (metrisk) Fungerar 560 mL