Läs mer
Corning™ IL-3 kulturtillägg, mus
Produktkod. 11513530 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11513530 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 11513530 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3700.00 SEK
    3653.53 SEK / 25ml
    Save 46.47 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används för att odla IL-3-känsliga celler
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Cytokiner är en klass av signalmolekyler eller intercellulära mediatorer (proteiner, peptider och glykoproteiner) som primärt påverkar celler i immunsystemet; men de kan påverka olika celltyper utanför immunsystemet. De skiljer sig från klassiska hormoner genom att de produceras av ett antal vävnader eller celltyper snarare än av specialiserade körtlar. Effekterna av cytokiner på celler kan ge olika resultat. Vissa cytokiner orsakar cellproliferation, medan andra kan orsaka kemotaxi mellan celltyper, och andra kan till och med orsaka celldöd. Cytokiner och tillväxtfaktorer liknar sin struktur och verkningsmekanism. Både binder och initierar signalvägar och många delar flera intracellulära signalkomponenter.
Corning erbjuder en rad cytokiner och glykoproteiner som härrör från olika arter. Dessa cytokiner har använts för att främja långvarig proliferation i cellkultur och för att inducera cellmedierade immunsvar i en mängd olika celltyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Produkttyp IL-3 tillägg
Kvantitet 25 ml
Källa Mus