Läs mer
Corning™ Poloxamer 188, 10 % lösning
Beskrivning
Poloxamer 188 är en syntetisk polymer av sackaros och epiklorhydrin som används för densitetsgradientseparation av celler, cellmembran och virusceller. Det kan också användas för att isolera olika organeller. Denna nonjoniska förening tillhandahålls i pulverform och i flytande form.
Beställningsinfo
Flytande och pulveriserat media är förpackade i PET med manipuleringssäkra tätningar; skickas vid rumstemperatur. Analyscertifikat för varje lot är tillgängliga från Mediatech på begäran.
Uppfyllande
Flytande produkter testas för sterilitet enligt FDA:s riktlinjer för tillverkning av in vitro diagnostiska produkter (januari 1994) för steril märkning.
Pluronic är ett registrerat varumärke för BASF Företag.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 30 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Poloxamer 188 |
| Sterilitet | Sterila |
| Endotoxinnivå | <0,25 EU/ml |
| För användning med (applikation) | Cellkultur |
| pH | 6.3 |
| Kvantitet | 6 x 100 ml |
| Regulatorisk status | RUO |
Endast för forskning.