Läs mer
Corning™ Invändigt gängade kryogena flaskor
BIOPHARMA
Produktkod. 10398321 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Höjd (metrisk):
39,8 mm
41,6 mm
47 mm
49 mm
70 mm
71,2 mm
90,2 mm
92,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10398321 1,2 ml 41,6 mm Paket med 500
10449521 5 ml 92,1 mm Paket med 500
10640122 4 ml 70 mm Paket med 500
10546243 2 ml 39,8 mm Paket med 250
10167051 5 ml 90,2 mm Paket med 500
10534211 4 ml 71,2 mm Paket med 500
10418571 2 ml 49 mm Paket med 500
10630122 2 ml 47 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Kryogena flaskor är avsedda att endast placeras i ångfasen av flytande kväve och bör inte användas för förvaring i flytande kväves vätskefas. Nedsänkning av flaskorna i vätskefasen kan leda till att den flytande gasen tränger in i flaskan, vilket leder till snabb förångning av vätskan vid borttagning och möjlig våldsam explosion eller läckage från flaskan/stängningsområdet.
För att förhindra att kryogena flaskor exploderar, överfyll aldrig flytande kväve-lagringsenheter. Undersök alltid flaskor innan användning för att säkerställa att inga synliga defekter runt stängningskanterna finns. Använd alltid fulla ansiktsskydd, tunga skyddshandskar och laboratorieskyddskläder när du tar ut flaskor från kryogent förvaring. Låt alltid flaskor värmas långsamt i ett biologiskt säkerhetsskåp. Återanvänd aldrig kryogena flaskor.
Produktkod. 10398321 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430487
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4506.64 SEK
    3995.82 SEK / Paket med 500
    Save 510.82 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kryogena flaskor är avsedda att endast placeras i ångfasen av flytande kväve och bör inte användas för förvaring i flytande kväves vätskefas. Nedsänkning av flaskorna i vätskefasen kan leda till att den flytande gasen tränger in i flaskan, vilket leder till snabb förångning av vätskan vid borttagning och möjlig våldsam explosion eller läckage från flaskan/stängningsområdet.
För att förhindra att kryogena flaskor exploderar, överfyll aldrig flytande kväve-lagringsenheter. Undersök alltid flaskor innan användning för att säkerställa att inga synliga defekter runt stängningskanterna finns. Använd alltid fulla ansiktsskydd, tunga skyddshandskar och laboratorieskyddskläder när du tar ut flaskor från kryogent förvaring. Låt alltid flaskor värmas långsamt i ett biologiskt säkerhetsskåp. Återanvänd aldrig kryogena flaskor.
Innehåller
50-position polyfoam rack with each case, for easy carrying
Tillverkad av polypropen för stabilitet under extrema temperaturförhållanden. Corning™ Invändigt gängade kryogena flaskor ger ett säkert och säkert kärl för förvaring av värdefulla cellkulturer och biologiska prover vid ultralåg temperatur.
Dessa flaskor ger ett säkert och säkert kärl för förvaring av värdefulla cellkulturer och biologiska prover vid ultralåg temperatur. Tillverkad av polypropen för stabilitet under extrema temperaturförhållanden.
  • Tillverkad av polypropen för att klara temperaturer ner till -196 °C
  • Svarta graderingar med stor markeringsfläck
  • Flaskorna har en silikonbricka för en säker tätning.
  • 2 mL självstående injektionsflaskor finns i fem lockfärger.
  • Flaskor kan vara färgkodade med insatser.
  • Självstående injektionsflaskor har en speciell basdesign som gör att de kan låsas i kryogent ställ och bricka (kat. nr. 431131) för enhandshantering.
  • Gratis skumställ med varje fodral
  • RNase-/DNas-fri
  • Sterila
  • Ickepyrogena
Varning! Använd inte kryogena flaskor för förvaring i flytande kvävgas. Förvara endast flaskor i ångfas ovanför den flytande gasen. Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning när du tar bort flaskor från kryogen förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 1,2 ml
Graderad Ja
Inkluderar Silikonbricka för säker tätning, 50-positions polyfoam-ställ med varje fodral för enkel bäring
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Temperaturområde (metriskt) -196 °C
Trådstil Invändigt
Basstil Konisk, självstående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Lock
Markeringspunkt Ja
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, fri från RNase/DNase
Höjd (metrisk) 41,6 mm