Läs mer
Corning™ Invändigt gängade kryogena flaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10449521 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Höjd (metrisk):
39,8 mm
41,6 mm
47 mm
49 mm
70 mm
71,2 mm
90,2 mm
92,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
10449521 5 ml 92,1 mm Paket med 500
10640122 4 ml 70 mm Paket med 500
10546243 2 ml 39,8 mm Paket med 250
10167051 5 ml 90,2 mm Paket med 500
10534211 4 ml 71,2 mm Paket med 500
10398321 1,2 ml 41,6 mm Paket med 500
10418571 2 ml 49 mm Paket med 500
10630122 2 ml 47 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Produktkod. 10449521 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430656
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Innehåller
50-position polyfoam rack with each case, for easy carrying
Tillverkad av polypropen för stabilitet under extrema temperaturförhållanden. Corning™ Invändigt gängade kryogena flaskor ger ett säkert och säkert kärl för förvaring av värdefulla cellkulturer och biologiska prover vid ultralåg temperatur.
Dessa flaskor ger ett säkert och säkert kärl för förvaring av värdefulla cellkulturer och biologiska prover vid ultralåg temperatur. Tillverkad av polypropen för stabilitet under extrema temperaturförhållanden.
  • Tillverkad av polypropen för att klara temperaturer ner till -196 °C
  • Svarta graderingar med stor markeringsfläck
  • Flaskorna har en silikonbricka för en säker tätning.
  • 2 mL självstående injektionsflaskor finns i fem lockfärger.
  • Flaskor kan vara färgkodade med insatser.
  • Självstående injektionsflaskor har en speciell basdesign som gör att de kan låsas i kryogent ställ och bricka (kat. nr. 431131) för enhandshantering.
  • Gratis skumställ med varje fodral
  • RNase-/DNas-fri
  • Sterila
  • Ickepyrogena
Varning! Använd inte kryogena flaskor för förvaring i flytande kvävgas. Förvara endast flaskor i ångfas ovanför den flytande gasen. Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning när du tar bort flaskor från kryogen förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 5 ml
Graderad Ja
Inkluderar Silikonbricka för säker tätning, 50-positions polyfoam-ställ med varje fodral för enkel bäring
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Temperaturområde (metriskt) -196 °C
Trådstil Invändigt
Basstil Rund, självstående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Lock
Markeringspunkt Ja
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogen, fri från RNase/DNase
Höjd (metrisk) 92,1 mm