Innehåller
50-position polyfoam rack with each case, for easy carrying
Dessa flaskor ger ett säkert och säkert kärl för förvaring av värdefulla cellkulturer och biologiska prover vid ultralåg temperatur. Tillverkad av polypropen för stabilitet under extrema temperaturförhållanden.
- Tillverkad av polypropen för att klara temperaturer ner till -196 °C
- Svarta graderingar med stor markeringsfläck
- Flaskorna har en silikonbricka för en säker tätning.
- 2 mL självstående injektionsflaskor finns i fem lockfärger.
- Flaskor kan vara färgkodade med insatser.
- Självstående injektionsflaskor har en speciell basdesign som gör att de kan låsas i kryogent ställ och bricka (kat. nr. 431131) för enhandshantering.
- Gratis skumställ med varje fodral
- RNase-/DNas-fri
- Sterila
- Ickepyrogena
Varning! Använd inte kryogena flaskor för förvaring i flytande kvävgas. Förvara endast flaskor i ångfas ovanför den flytande gasen. Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning när du tar bort flaskor från kryogen förvaring.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.7 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Graderad | Ja |
| Inkluderar | Silikonbricka för säker tätning, 50-positions polyfoam-ställ med varje fodral för enkel bäring |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Visa mer |