Läs mer
Corning™ Invändigt gängade kryogena flaskor med färglock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13449798 Handla allt Corning Produkter
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg unitSize
13449798 Blått Paket med 500
13499788 Diverse Paket med 500
13429798 Gult Paket med 500
13439798 Grön Paket med 500
13459798 Rött Paket med 500
13469798 Vitt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13449798 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431418
Används för ultralåg temperaturlagring av värdefulla cellkulturer, biologiska lösningar och vattenlösningar
  • Tillverkad av polypropen för att klara temperaturer ner till -196 °C
  • Svarta graderingar med stor markeringsfläck
  • Flaskorna har en silikonbricka för en säker tätning.
  • 2 mL självstående injektionsflaskor finns i fem lockfärger.
  • Flaskor kan vara färgkodade med insatser.
  • Självstående injektionsflaskor har en speciell basdesign som gör att de kan låsas i kryogent ställ och bricka (kat. nr. 431131) för enhandshantering.
  • Gratis skumställ med varje fodral
  • RNase-/DNas-fri
  • Sterila
  • Ickepyrogena
Varning! Använd inte kryogena flaskor för förvaring i flytande kvävgas. Förvara endast flaskor i ångfas ovanför den flytande gasen. Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning när du tar bort flaskor från kryogen förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Naturlig
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) För ultralåg temperaturlagring av värdefulla cellkulturer, biologiska lösningar och vattenlösningar
Graderad Ja
Inkluderar Silikonbricka, insatser
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Stil Rund
Temperaturområde (engelska) -320,8 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C
Trådstil Invändigt
Basstil Rund, självstående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Markeringspunkt Ja