Innehåller
Pipet tips in rack
- IsoTip-filtrerade pipettspetsar har en inert, hydrofob barriär som förhindrar aerosoliserade föroreningar från att komma i kontakt med pipettskaft. (En guide för kompatibilitet med pipettspetsar kan beställas eller laddas ner från Corning webbplats.)
- Idealisk för tillämpningar där det är viktigt att undvika korskontaminering, såsom DNA-amplifiering och radioisotophantering.
- Förpackad steril.
- RNase-/DNas-fri.
- Ickepyrogena.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| Volym (metrisk) dispensering | 0.5 to 10 μL |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Rena påståenden | RNase-/DNase-free, Nonpyrogenic |
| För användning med (applikation) | DNA Amplification, Radioisotope Handling |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |