Läs mer
Corning™ ITS Premix Universal Culture Supplement
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
- Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
- Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
- Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
- Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Produkttyp | ITS Premix |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Formulering | Lyofiliserad från en vattenlösning; rekonstituera i 5 mL dH2O (stamlösning) |
| Kvantitet | 5 ml |