Läs mer
Corning™ ITS+ Premix Universal Culture Supplement
Produktkod. 11593560 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11593560 20 ml 20ml
1 options
Produktkod. 11593560 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354352
 Begränsad artikel
I lager
Stimulerar proliferation av en mängd olika celler under serumreducerade förhållanden. Corning™ ITS+ Premix Universal Culture Supplement innehåller insulin, humant transferrin och selensyra, de tre mest universellt nödvändiga komponenterna i definierade odlingsmedier.
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Produkttyp ITS Premix
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formulering Som en vattenlösning innehållande humant rekombinant insulin, humant transferrin (12,5 mg vardera), selensyra (12,5)μ g), BSA (2,5 g) och linolsyra (10,7 mg)
Kvantitet 20 ml